Imprimer
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PROPYNYLMAGNESIUM BROMIDE, Bromo(1-propyn-1-yl)magnesium, Magnesium, bromo-1-propyn-1-yl-
426071000 426078000
426071000.EA 195 EUR
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Formule: C₃H₃BrMg
Point d'ébullition: 65…67 °C (760 mmHg)
Densité: 0,94 g/cm³
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216588
Numéro CAS: 16466-97-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %