Imprimer
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
425960050 425960250
ACRO425960050EA 46.1 EUR
ACRO425960050 ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 114…140 °C (,3 mmHg)
Densité: 1,185 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673144
Numéro CAS: 19099-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %