Imprimer
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
425820050 425820250
ACRO425820050EA 98.1 EUR
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 171.24 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (.2 mmHg)
Densité: 0.977 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216581
Numéro CAS: 86953-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure