Imprimer
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 98%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 114 EUR
420360010. 420361000.
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 98%, AcroSeal®
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Poids moléculaire: 208.33 g/mol
Point d'ébullition: 166…169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,03882
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA