Imprimer
Casein sodium salt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
419491000 419495000
ACRO419491000EA 29.9 EUR
ACRO419491000 ACRO419495000
Casein sodium salt
Protéines et Peptides
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Water: ≤6%
  • Protein: ≥92% (F= N×6,38) on dry substance
  • Ash: ≤4,5% (825 °C)