Quinine sulfate dihydraté, Conforme aux spécifications analytiques USP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
bis((R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol) sulphuric acid dihydrate, (-)-Quinine sulphate dihydrate
Formule:
C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O Poids moléculaire: 782.96 g/mol Point de fusion: 153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078499 Numéro CAS: 6119-70-6 Indice Merck: 12,03822 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals or needles |
Water | 4.0 to 5.5 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | -235° to -245° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 N HCl) (on anhydrous basis |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (on anhydrous basis) |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in mixture of chloroform-alcohol (2:1)) |
Organic impurities | Passes test |
Dihydroquinine sulfate | ≤10.0 % |