Imprimer
2-Méthyl-2-butène 90% balance 2-Methyl-1-butene
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 495 EUR
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-Méthyl-2-butène 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 35…38 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –134 °C
Densité: 0,66 g/cm³
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
UN: 2460
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %