Imprimer
Bromure de magnésium, anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
413390010 413390050
ACRO413390010EA 31.4 EUR
ACRO413390010 ACRO413390050
Bromure de magnésium, anhydre 98%, pur
Bromure de magnésium
Formule: Br₂Mg
Point de fusion: 711 °C
Densité: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011105
Numéro CAS: 7789-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %