Imprimer
Isopropyl bromoacetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): isopropyl 2-bromoacetate, Acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, Acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
412810250 412811000
ACRO412810250EA 137 EUR
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 59…61 °C (10 mmHg)
Densité: 1,399 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009886
Numéro CAS: 29921-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %