Alcool isoamylique 99%, AcroSeal® pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthyl-3-butanol-1
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Poids moléculaire: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 130 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 0.8 g/cm³ Point éclair: 45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002934 Numéro CAS: 123-51-3 UN: 1105 ADR: 3 III Indice Merck: 13,05214 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤20 APHA |