Imprimer
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 85.5 EUR
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Formule: C₅H₇NO₃
Point d'ébullition: 67…68 °C (11 mmHg)
Densité: 1,151 g/cm³
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002040
Numéro CAS: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %