Cyclohexanone 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pimelic Ketone
Formule:
C₆H₁₀(=O) Poids moléculaire: 98.14 g/mol Point d'ébullition: 155 °C (760 mmHg) Point de fusion: –47 °C Densité: 0.947 g/cm³ Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001625 Numéro CAS: 108-94-1 UN: 1915 ADR: 3 III Indice Merck: 13,02755 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear viscous liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |