Imprimer
Huile de maïs
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
405430025 405435000
ACRO405430025EA 243 EUR
ACRO405430025 ACRO405435000
Huile de maïs
Huile de maïs
Point de fusion: -10
Densité: 0.92 g/cm³
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130865
Numéro CAS: 8001-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg