5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Point de fusion: 220…225 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040925 Numéro CAS: 569-58-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to yellow-brown to red-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Sensitivity | (to Aluminium) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.1 % |