3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
Formule:
C₆H₁₁BrSi Point d'ébullition: 44…45 °C (2 mmHg) Densité: 1,351 g/cm³ Point éclair: 62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00134460 Numéro CAS: 38002-45-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |