4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂O Point de fusion: 87…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051686 Numéro CAS: 933-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow to brown Powder or crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 92 °C |
GC | ≥96.0 % |