Imprimer
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-DL-nipecotic acid, 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-Nipecotic acid, Boc-Nip-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
399580050 399580250
ACRO399580050EA 54 EUR
ACRO399580050 ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673775
Numéro CAS: 84358-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %