Imprimer
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
399490010 399491000
ACRO399490010EA 1200 EUR
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066446
Numéro CAS: 1509-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)