Imprimer
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
399250010 399250050
ACRO399250010EA 53.6 EUR
ACRO399250010 ACRO399250050
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237380
Numéro CAS: 28697-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Specific optical rotation +62.0° to +65.0° (20 °C, 589 nm) (c=1%, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %