Imprimer
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
399090050 399090250
ACRO399090050EA 71.3 EUR
ACRO399090050 ACRO399090250
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉IO₃
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052925
Numéro CAS: 35387-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %