N-Boc-S-trityl-L-cysteine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, BOC-S-trityl-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoic acid, Boc-Cys(Trt)-OH
Formule:
C₂₇H₂₉NO₄S Point de fusion: 143…146 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00038251 Numéro CAS: 21947-98-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 142 to 154 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) |