4-Fluoro-2-méthoxyphénol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇FO₂ Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg) Densité: 1,247 g/cm³ Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070797 Numéro CAS: 450-93-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |