Imprimer
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
398760010 398760050
ACRO398760010EA 45.2 EUR
ACRO398760010 ACRO398760050
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Formule: C₈H₁₂BCuF₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265110
Numéro CAS: 15418-29-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.5 to 20.5 % Cu