Imprimer
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 146 EUR
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022705
Numéro CAS: 7254-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %