Imprimer
Azetidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
398730010 398730050
ACRO398730010EA 110 EUR
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN
Point de fusion: >300 °C
Point éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191762
Numéro CAS: 36520-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %