Imprimer
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
398720010 398720050
ACRO398720010EA 38.3 EUR
ACRO398720010 ACRO398720050
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
D-Valine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237309
Numéro CAS: 7146-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) (c=2,H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %