Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
398200010 398202500
ACRO398200010EA 272 EUR
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
Point d'ébullition: 82 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075249
Numéro CAS: 93249-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure