Imprimer
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010 398080050
ACRO398080010EA 173 EUR
ACRO398080010 ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864506
Numéro CAS: 70201-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure