Imprimer
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isophthalic acid monomethyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Benzene-1,3-dicarboxylic acid monomethyl ester, mono-Methyl isophthalate
398230010 398230050
ACRO398230010EA 58.4 EUR
ACRO398230010 ACRO398230050
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029972
Numéro CAS: 1877-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 197 °C
GC ≥96.0 %