Imprimer
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
397880050 397880250
ACRO397880050EA 124 EUR
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Poids moléculaire: 91.11 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798261
Numéro CAS: 66211-46-9
UN: 3259
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %