(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Point de fusion: 123…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151904 Numéro CAS: 26250-84-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -62° to -65° (20°C, 589 nm) (C=1, acetic acid) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |