Imprimer
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010 397750050
ACRO397750010EA 44.1 EUR
ACRO397750010 ACRO397750050
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Densité: 1,074 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075414
Numéro CAS: 27784-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %