Imprimer
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
397770010 397770050
ACRO397770010EA 64.2 EUR
ACRO397770010 ACRO397770050
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique 97%
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094998
Numéro CAS: 444120-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %