Imprimer
Acide 2-méthylnicotinique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
397320010 397320050 397320250
ACRO397320010EA 114 EUR
ACRO397320010 ACRO397320050 ACRO397320250
Acide 2-méthylnicotinique 98+%
Acide 2-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013449
Numéro CAS: 3222-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %