1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄N₂O₂ Point de fusion: 242…244 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082203 Numéro CAS: 1072-84-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |