Imprimer
Ether dibutylique , extra sec 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de dibutyle
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 278 EUR
396910010. 396910025. 396911000.
Ether dibutylique , extra sec 99+%, AcroSeal®
Ether dibutylique
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,768 g/cm³
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009461
Numéro CAS: 142-96-1
UN: 1149
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %