Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point de fusion: 234,5…237 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00182671 Numéro CAS: 6232-11-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 96.0 to 104.0 % |