Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₅NaO₃S Point de fusion: >300 °C Densité: 1,218 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007527 Numéro CAS: 2386-53-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |