Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
396640250 396641000
ACRO396640250EA 206 EUR
ACRO396640250 ACRO396641000
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test