Imprimer
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
397550050 397550250
ACRO397550050EA 109 EUR
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formule: C₄H₆N₄O
Point de fusion: 164…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181040
Numéro CAS: 360-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %