Acide 2,6-dichloronicotinique 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ Point de fusion: 147…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075583 Numéro CAS: 38496-18-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |