Imprimer
Sodium tétrachloroaurate hydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
396270010 396270050
ACRO396270010EA 255 EUR
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodium tétrachloroaurate hydraté 98%
Sodium tétrachloroaurate hydraté
Formule: AuCl₄Na·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149161
Numéro CAS: 29156-65-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)