Imprimer
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-N,α-Dimethylbenzylamine, (S)-(-)-alpha-Methyl-N-methylbenzylamine, (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
395840010 395840050
ACRO395840010EA 71.6 EUR
ACRO395840010 ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.2100 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (11 mmHg)
Densité: 0.924 g/cm³
Point éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067113
Numéro CAS: 19131-99-8
UN: 3267
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)