Imprimer
Titane (III) chlorure solution 20% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Titanium trichloride
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 147 EUR
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titane (III) chlorure solution 20% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
Poids moléculaire: 154.24 g/mol
Point d'ébullition: 960
Point de fusion: 440
Densité: 1.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09620
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl