Imprimer
Bleu de méthylthymol, sel de sodium ACS qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
394210010 394210050
ACRO394210010EA 71.9 EUR
ACRO394210010 ACRO394210050
Bleu de méthylthymol, sel de sodium ACS qualité Indicateur
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Poids moléculaire: 844.76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue)
Suitability (as metal indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test