Imprimer
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 35.3 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234149
Numéro CAS: 30766-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %