2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Formule:
C₉H₁₁BO₄ Point de fusion: 137…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179453 Numéro CAS: 380430-53-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |