Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-2-(trifluorométhoxy)phénylborane
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Poids moléculaire: 205.93 g/mol Point de fusion: 121…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320763 Numéro CAS: 175676-65-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |