Imprimer
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidothioate, N,N'-Di-Boc-carbamimidothioic Acid Methyl Ester, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester, N,N'-Di-Boc-S-methylisothiourea, Methyl N,N'-Di-Boc-carbamimidothioate, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
393740050 393740250
ACRO393740050EA 133 EUR
ACRO393740050 ACRO393740250
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 95%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄S
Point de fusion: 115…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239356
Numéro CAS: 107819-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 125 °C
HPLC ≥94 %