1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromobenzyl methyl ether
Formule:
C₈H₉BrO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03790887 Numéro CAS: 52711-30-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |